Learn More
Nonahydrate de nitrate de fer(III), Honeywell Fluka™
Code produit. 15652040 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
250g
500g
Code produit. 15652040
Marque: Honeywell-Fluka 216828100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS, ≥98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-61-8
Formule moléculaire FeH18N3O18
Poids moléculaire (g/mol) 403.99
Numéro MDL MFCD00149708
Clé InChI SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
CID PubChem 16211566
Nom IUPAC trinitrate de fer(3+) nonahydraté
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(Iii) Nitrate Nonahydrate
Quantité 100 g
Formule linéaire Fe(NO3)3 · 9H2O
Numéro UN 3260
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Poids de la formule 404g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS