Learn More
Phospate de fer(III) hydraté, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10433545 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
Code produit. 10433545
Marque: Thermo Scientific Acros 389955000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) phosphate hydrate
CAS 51833-68-2
Couleur Blanc
Forme physique Poudre, cristaux, granulés et/ou morceaux
Quantité 500 g
Formule moléculaire FeH2O5P
Formule linéaire FePO4·xH2O
Numéro MDL MFCD00150236
Synonyme ferric phosphate hydrate, iron iii phosphate hydrate, ferric orthophosphate hydrate, ccris 8095, acmc-20akpj, fe.po4.h2o, ksc497s7j, iron 3+ hydrate phosphate, iron 3+ ion hydrate phosphate, phosphoric acid, iron 3 salt 1:1 , hydrate
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Clé InChI RQKNQWUJROKKEQ-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.[Fe+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Nom IUPAC fer(3+) ; phosphate ; hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 168.83
CID PubChem 21410239
Poids de la formule 150.82
Pourcentage de pureté 26.0 to 32.0% (as Fe)
Qualité Extra pur
Perte par calcination 32.5 % max.