missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Iron(III) sulfate hydrate, Fe 21-23 %, Honeywell Fluka™

Code produit. p-7112030 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
250g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15607860

Marque: Honeywell-Fluka F1135250G

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Fe 21-23 %

  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 15244-10-7, 7664-93-9
Formule moléculaire Fe2H2O13S3
Poids moléculaire (g/mol) 417.87
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
Synonyme Ferric sulfate hydrate
CID PubChem 167265
Nom IUPAC iron(3+);trisulfate;hydrate
SMILES O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O

Spécification

Nom chimique ou matériau Iron(III) sulfate hydrate
Note relative au nom Fe 21-23 %
% max. CAS 98.0000%, 2.0000%
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 21 to 23%
Notes de pourcentage du dosage of Fe
Formule linéaire H2SO4
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 399.88
Perte à la dessiccation 7.0 - 20.0%
Conditionnement Flacon poly
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis