Learn More
Iron(Iii) Sulfate Hydrate, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7071981 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 15683130
Marque: Honeywell-Fluka 307718100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
0.97
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15244-10-7
Formule moléculaire Fe2H2O13S3
Poids moléculaire (g/mol) 417.87
Numéro MDL MFCD00011007
Clé InChI VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
CID PubChem 167265
Nom IUPAC diiron(3+) hydrate trisulfate
SMILES O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(Iii) Sulfate Hydrate
Quantité 100 g
Formule linéaire Fe2(SO4)3 · xH2O
Numéro UN 3260
Poids de la formule 399.88g/mol (anhydrous basis)
Pourcentage de pureté 97%