Learn More
Hydrate de sulfate de fer(III), Puriss. p.a., 21 à 23 % de base Fe, Honeywell Fluka™
Code produit. 15633310 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Sachet en papier / poly
Conditionnement:
1kg
25kg
500g
6 pièces
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15633310
Marque: Honeywell-Fluka 312356X1KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Puriss. p.a., 21 à 23 % de base Fe
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15244-10-7, 7664-93-9
Formule moléculaire Fe2H2O13S3
Poids moléculaire (g/mol) 417.87
Numéro MDL MFCD00011007
Clé InChI VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
Synonyme Ferric sulfate hydrate
CID PubChem 167265
Nom IUPAC Trisulfate de fer (3+) hydrate
SMILES O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Iron(III) sulfate hydrate
Note relative au nom Puriss. p.a., 21-23% Fe basis
% max. CAS 98.0000%, 2.0000%
Quantité 6 x 1 kg
Formule linéaire Fe2(SO4)3 · xH2O
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 399.88
Pourcentage de pureté 21 to 23% (Fe basis)
Qualité puriss. p.a.
Conditionnement Flacon poly