Learn More
Hydrate de sulfate de fer(III), qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11317648
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Code produit. 11317648
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 033316.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15244-10-7 | Fe2H2O13S3 | 417.87 g/mol
Iron(III) sulfate is also used in pigments, pickling baths for aluminum and steel. It acts as a mordant in dyeing, as a coagulant for industrial wastes. In the medical field, it is used as an astringent and styptic. It is involved in the preparation of aromatic esters from the corresponding acids and alcohols. Further, it is employed in the oxidation of pyrite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15244-10-7
Formule moléculaire Fe2H2O13S3
Poids moléculaire (g/mol) 417.87
Numéro MDL MFCD00011007
Clé InChI VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
CID PubChem 167265
SMILES O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) sulfate hydrate
Couleur Gris-blanc
Forme physique Granulaire
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Soluble in waterSoluble in water. Sparingly soluble in alcohol.
Nom IUPAC Trisulfate de fer (3+) hydrate
Poids de la formule 399.87 (Anhydrous)
Qualité Réactif
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Grayish-white powder or granules
Densité 2.0-2.1
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(III) sulfate hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .