Learn More
Poudre de fer, réduite, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7232494
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
7439-89-6
Fe
7439-89-6
Fe
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point de fusion 1538°C
Point d’ébullition 2740°C
Quantité 250 g
Pourcentage de pureté 99%