Learn More
Concentrez-vous pour faire du fer (Fe), solution étalon de 20 ppm, conformément au chapitre 4 (4.1.2) du PE, test de limite, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11494759 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Code produit. 11494759
Marque: Reagecon 5001600C
Le concentré de Reagecon pour fabriquer de la solution étalon de 20 ppm de fer (Fe) est utilisé dans la préparation d’autres réactifs et tel que spécifié dans les monographies individuelles.
  • Fabriquée dans une installation conforme ISO 9001 selon les directives de Eu. Ph. Chapitre 4(4.1.2)
  • Produit conformément aux méthodes ASTM, APHA, ACS, EP et USP
  • Fourni avec un certificat d’analyse et une étiquette indiquant le lot et la date d’expiration
  • La solution prête à l’emploi élimine le temps et la main-d’œuvre nécessaires à la préparation de solutions d’étalon précises
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron
Conditionnement 100 ml
CAS 7439-89-6
Certificat d’analyse Yes
Traçabilité au NIST Yes
Odeur Odorless
Forme physique Liquide
Formule moléculaire Fe
Concentration 20 ppm Fe
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe]
Nom IUPAC fer
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
CID PubChem 23925
Quantité 100 mL
ChEBI CHEBI:82664
Poids de la formule 55.85g/mol
Qualité Eu. Ph. Chapitre 4(4.1.2)