Learn More
Fer, Technique, Filages, Fin (Métal), Fisher Chemical
Catalog Number p-7073094
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
3 kg
7439-89-6
Fe
55.85
MFCD00010999
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
23925
CHEBI:82664
fer
[Fe]
7439-89-6
Fe
55.85
MFCD00010999
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
23925
CHEBI:82664
fer
[Fe]
Couleur Gris
Point de fusion 1535°C
Point d’ébullition 3000°C
Quantité 250 g
Poids de la formule 55.84g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Granulométrie 0.3 to 0.72mm
Tension de vapeur 1mmHg 1787
Forme Solide