Learn More
Solution ISAB NA, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Description
Solution ISAB
• Pour ajuster la force ionique. Se rajoute directement à la solution à mesurer. En flacon 500mL. Certificat d'analyse téléchargeable sur www.fr.fishersci.com/certificats
• Solution ISAB
• Pour ajuster la force ionique. Se rajoute directement à la solution à mesurer. En flacon 500mL. Certificat d'analyse téléchargeable sur www.fr.fishersci.com/certificats
• Solution ISAB
Spécification
Spécification
| Quantité | 500 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- SODIUM BASED ISA STANDARD
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ammonium chloride, ammonia