Learn More
Cole-Parmer™ Pompe péristaltique numérique Ismatec IP
Les pompes multicanaux péristaltiques numériques Ismatec™ IP sont équipées d’engrenages planétaires qui commandent huit rouleaux en acier inoxydable en simultané pour une rotation en douceur et un débit de liquide précis.
Marque: Cole-Parmer™ 78011-09
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 4.00000kg
Description
- Débit régulier et précis et moins de changements de tubulure
- Le train planétaire à 8 rotors en acier inoxydable réduit les pulsations, augmente la précision du débit et prolonge la durée de vie des tubulures
- L’affichage LED à quatre chiffres facilite la répétabilité
- Commande de la pompe par clavier à 6 touches ou signaux externes analogiques et TLL
- Les cartouches d’écrasement automatique sont faciles à utiliser et fournissent des résultats reproductibles
- Débit de 0,002 à 44 ml/min par canal
Spécification
Supérieur à ± 1 % | |
0,008 à 176 ml/min | |
0,4 à 45 tr/min | |
Acier peint | |
230 V |
Numérique à vitesse variable | |
14,5 psi | |
Cartouche Click-N-Go et cordon d’alimentation | |
Cartouche | |
50/60 Hz |