Learn More
Brady™ Panneau ISO 7010 - Premiers secours
Évitez les accidents coûteux grâce aux panneaux de sécurité ISO 7010 pour un impact et une reconnaissabilité optimaux.
9.05€ - 10.25€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Matériau | PP |
Quantité | 1 de chaque |
À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
Épaisseur | 1,501 mm |
Product Code | Brand | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||||
15644297
|
Brady™
814604 |
148 mm | 148 mm |
9.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15654297
|
Brady™
814605 |
200 mm | 200 mm |
10.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- PP
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Specifications
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
1,501 mm | |
Carré | |
Blanc sur vert |
PP | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 120°C | |
Monde entier |