Learn More
Brady™ Panneau ISO 7010 - Interdiction d'activer des téléphones mobiles
Évitez les accidents coûteux grâce aux panneaux de sécurité ISO 7010 pour un impact et une reconnaissabilité optimaux.
Marque: Brady™ 823491
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.05300kg
Description
- PP
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
1,501 mm | |
Rond | |
Rouge sur blanc |
PP | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 120°C | |
Monde entier |