Learn More
Brady™ Panneau de sécurité ISO - Porter une blouse de laboratoire
Indique qu’une blouse de laboratoire doit être portée
Marque:  Brady™ 311416
Informations supplémentaires : Poids : 0.01300kg
Code produit. 17891715
  • 7.52€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-10-2023
Description
  • Indique qu’une blouse de laboratoire doit être portée
Spécification
Spécification
Wear Laboratory Coat
105 x 297 mm
White on Blue
Rectangular
Polyester
4.13 x 11.69 in.
Surface Mount
4.13 in.
11.69 in.
Safety Sign
-40°F to +230°F
Dutch
Gloss
1 Sign
Permanent
Facility Identification, Safety Identification
0.099 mm
-40°C to +110°C