Learn More
Alla France™ Hydromètre selon norme ISO
Utilisez ces densimètres pour de nombreuses applications. Les densimètres selon norme ISO Alla France™ disposent d’une référence gravée sur la tige pour montrer tout déplacement de l’échelle.
Marque:  Alla France™ 3100MC130/20/H-qp
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.06300kg
Code produit. 11753423
  • 64.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2024
Description
  • Densimètres (g/ml)
  • ISO, BS, DIN, NF… Traçabilité MRA
  • Usage général à 20°C
  • L’échelle du densimètre est conforme à toutes les normes de référence, la température d’étalonnage, la tension superficielle, le numéro individuel de l’instrument, le numéro de série et le logo ALLA FRANCE
  • Mesure sous le ménisque.
  • Livré systématiquement avec un certificat de traçabilité et de conformité.
  • Peut être fourni avec un certificat d’étalonnage "UE" Traceable ou un certificat d’étalonnage officiel "EO"
Étalonné en fonction des tensions superficielles suivantes :
  • de 0,600 à 1,000 g/ml = 16 à 35 mN/m (tension faible)
  • de 1,000 à 1,300 g/ml = 55 mN/m (tension moyenne)
  • de 1,300 à 2,000 g/ml = 75 mN/m (tension élevée)
Spécification
Spécification
1 unité
250 mm
0,130 à 0,140 g/ml
Hydromètre selon norme ISO
0,130 à 0,140 g/ml