Learn More
Merck Isopore™ Membrane Filters, 0.1 μm
Use for analyses of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. Isopore™ Polycarbonate Membrane Filters have a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. Available in a variety of pore sizes/flow rates, diameters and colors.
155.00€ - 1040.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Type de filtre | Filtre à tamis |
Porosité | 0,1 μm |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Point à bulle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Point à bulle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10106380
|
Merck
VCTP01300 |
13 mm | 101 psi |
155.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10695761
|
Merck
VCTP02500 |
25 mm | 101 psi |
376.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10656151
|
Merck
VCTP04700 |
47 mm | 101 psi |
555.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10409532
|
Merck
VCTP14250 |
142 mm | 7,0 bars, air avec eau |
1040.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
À utiliser pour les analyses de contaminants en suspension dans l’air et autres particules par microscopie électronique ou optique.Les filtres à membrane en polycarbonate Isopore™ possèdent une surface lisse identique au verre pour une observation plus nette des échantillons.Disponibles dans une variété de tailles de pores / débits, diamètres et couleurs.
The Isopore™ membrane is a polycarbonate, track-etched screen filter recommended for all analyses in which the sample is viewed on the surface of the membrane. Isopore™ membrane offers distinct advantages for the analysis of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. The Isopore™ membrane is composed of polycarbonate film, which has a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. The unique manufacturing process of the membrane ensures a precise pore diameter and a consistent pore size for accurate separation of samples by size. Matched-weight filters are not usually required because of low, constant tar and ash weights.Features & Benefits:
•Membrane structure retains particles on the surface, simplifying counting and analysis
•Isopore™ membranes do not stain, resulting in low background interference
•Non-hygroscopic, allowing for rapid drying and reduced sample analysis time
•Translucent material does not require clearing for transmitted light microscopy; also available in brown variety
Applications:
Air Monitoring, Epifluorescent Microscopy, Chemotaxis Assays
Spécification
Non autoclavable | |
Filtre à tamis | |
Non stérile | |
Hydrophile |
Blanc | |
0,1 μm | |
Membranes filtrantes |