Learn More
Merck Filtres à membrane Isopore™, 10 μm
À utiliser pour les analyses de contaminants en suspension dans l’air et autres particules par microscopie électronique ou optique. Les filtres à membrane en polycarbonate Isopore™ possèdent une surface lisse identique au verre pour une observation plus nette des échantillons. Disponibles dans une variété de tailles de pores / débits, diamètres et couleurs.
Marque: Merck TCTP01300
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
À utiliser pour les analyses de contaminants en suspension dans l’air et autres particules par microscopie électronique ou optique.Les filtres à membrane en polycarbonate Isopore™ possèdent une surface lisse identique au verre pour une observation plus nette des échantillons.Disponibles dans une variété de tailles de pores / débits, diamètres et couleurs.
La membrane Isopore™ est un filtre à grille en PCTE recommandé pour toutes les analyses dans lesquelles l’échantillon est visualisé sur la surface de la membrane. La membrane Isopore™ offre des avantages distincts pour l’analyse des contaminants en suspension dans l’air et d’autres particules à l’aide de la microscopie optique ou électronique. La membrane Isopore™ est composée d’un film en polycarbonate, qui présente une surface lisse et de type verre pour une observation plus claire des échantillons. Le procédé de fabrication unique de la membrane garantit un diamètre de pores précis et une taille de pores constante pour une séparation précise des échantillons par taille. Les filtres appariés en poids ne sont généralement pas nécessaires en raison d’une teneur en cendres constante et faible et une tare réduiteCaractéristiques et avantages :
•La structure membranaire retient les particules à la surface, simplifiant le comptage et l’analyse
•Les membranes Isopore™ ne colorent pas, pour une faible interférence de fond
•Non hygroscopique, pour un séchage rapide et une réduction du temps d’analyse des échantillons
•Le matériau translucide ne nécessite pas de compensation pour la microscopie photonique transmise ; également disponible en marron
Applications :
Surveillance de l’air, microscopie par épifluorescence, analyses de chimiotaxie
Spécification
Non autoclavable | |
Filtre à tamis | |
10 μm | |
En moyenne 900 mL/min x cm2 (résultats typiques (à 10 psi)) | |
69,0 L/min/cm2 | |
100Pack | |
Membranes filtrantes | |
13 mm |
Blanc | |
PC | |
Non stérile | |
Analyse de l’air ; biologie cellulaire ; culture cellulaire ; essais biologiques ; cytologie ; analyse environnementale ; épifluorescence. | |
Hydrophile | |
100 / boîte | |
Hydrophile | |
13 mm |