Learn More
Éther d’isopropyle, 98+ %, pur, stabilisé avec BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10656552 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
Code produit. 10656552
Marque: Thermo Scientific Acros 158960025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108-20-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-20-3, 128-37-0
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
Clé InChI ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
CID PubChem 7914
Nom IUPAC 2-propan-2-yloxypropane
SMILES CC(C)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl ether
Acidité 0.005% max.
Point de fusion -85.5°C
Densité 0.7200g/mL
Point d’ébullition 68°C
Point d’éclair -29°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2CH]2O
Indice de réfraction 1.3670 to 1.369
Quantité 2.5 L
Beilstein 01,362
Merck Index 15,5258
Gravité spécifique 0.72
Informations sur la solubilité Solubility in water: 9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Stabilisateur 5 to 10ppm BHT
Viscosité 0.38 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 98+%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Isopropyl ether, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol