Learn More
Éther isopropylique, pour analyse, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10380284 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 10380284
Marque: Thermo Scientific Acros 390660010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108-20-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-20-3, 128-37-0
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
Numéro MDL MFCD00008880
Clé InChI ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
CID PubChem 7914
Nom IUPAC 2-propan-2-yloxypropane
SMILES CC(C)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl ether
Acidité 0.0004 meq/g max.
Point de fusion -85.5°C
Densité 0.7200g/mL
Point d’ébullition 68°C
Point d’éclair -29°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2CH]2O
Indice de réfraction 1.3670 to 1.369
Quantité 1 L
Merck Index 15, 5258
Gravité spécifique 0.72
Informations sur la solubilité Solubility in water: 9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Stabilisateur aprox. 50ppm BHT
Viscosité 0.38 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Analyse
Forme physique Liquide