Learn More
Fisherbrand™ Congélateur ultra-basse température Isotemp™
Le congélateur à ultra-basse température Fisherbrand™ Isotemp™ est fiable pour les applications de stockage avec des fonctions d’économie d’énergie et d’espace.
Marque:  Fisherbrand™
11478.33 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 282.00000kg
Code produit. 16647352
  • 13500.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-06-2024
Description  
Les congélateurs ultra-basse température Fisherbrand™ Isotemp à -80°C sont la solution fiable et durable. Ils offrent une sécurité optimale des échantillons et des économies opérationnelles pour chaque laboratoire.  L’isolation du panneau de vide offre une capacité de stockage maximale dans un encombrement réduit.
Performances
  • La technologie des hydrocarbures permet d’économiser jusqu’à 25 % d’énergie par rapport aux congélateurs classiques ultra-basse température(1) et réduit la tension sur les systèmes d’exploitation favorisant une fiabilité exceptionnelle
  • Conçu pour une récupération rapide après ouverture de la porte pour optimiser la protection de l’échantillon
  • Seule la sortie audio de 53 dBA permet d’utiliser les unités en laboratoire
Convivialité
  • Le centre d’informations à écran tactile est simple et facile à utiliser.
  • Fonctions de sécurité comprenant les réglages d’alarme et les portes compatibles avec les cadenas
  • Compatibles avec la plupart des systèmes de rack
Durabilité
  • Fabriqués dans un établissement primé ne générant aucun déchet en décharge
  • Réfrigérants naturels et isolation en mousse par expansion à l’eau, rendant la série Isotemp conforme aux normes de gaz F-Gas de l’Union européenne
Garantie
  • Deux ans pour les pièces et main-d’œuvre, plus extension de 2 ans pour les pièces du compresseur uniquement
Notes de bas de page :  (1) données internes comparant le modèle 11,2 kWh/jour au modèle UXF600 = 14,9 kWh/jour.  Documents d’archive
Prestations de service
2 ans pièces et main d’œuvre + plus extension de 2 ans pour les pièces du compresseur
Spécification
Spécification
Congélateur ultra-basse température, vertical
-50°C à -86°C
5,8°C
Vide, mousse
Acier peint
Bouton tactile capacitif
Gris
Stockage à long terme
10 ans
Manuel
98,1 x 82,5 x 198,1 cm (38,62 x 32,48 x 77,99 in)
98,1 cm
198,1 cm
82,5 cm
5,3 A
UK
230 V/50 Hz
1
Mélange R290 / R170+R290
19,4 pi3
Sonde RTD
Acier laminé à froid
Acier peint
IUE40086FV
4
Refroidissement par air
2
US : 2 ans, pièces et main d’œuvre + plus extension de 2 ans pour les pièces du compresseur
CA : Garantie standard de 5 ans
6 in
38,62 in
77,99 in
32,48 in
Oui
Oui
230 V
50 Hz
9,6 kWh /jour
Boîtes de 2 po (400)
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Prestations de service