Learn More
Fisherbrand™ Bacs à glace isothermes
Longue durabilité et excellente isolation. Les bacs à glace isothermes Fisherbrand™ sont des récipients idéals pour maintenir au froid les contenus les plus froids, y compris la glace sèche et l’azote liquide. Pratiques et faciles à utiliser, dotés de couvercles qui s’emboîtent fermement sous le bac. Disponibles en trois tailles à code couleur.
Marque: Fisherbrand™
90.19 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.62000kg
Description
Récipients idéals pour les environnements ultra-froids- Le polyuréthane rigide moulé unique assure une durabilité et une stabilité élevées lors du refroidissement des échantillons
- Excellentes propriétés d’isolation ; idéals pour une utilisation avec de l’azote liquide, de la glace sèche, de l’eau glacée, des boues de sel de glace et bien plus encore
- Le couvercle à ajustement étroit maintient l’évaporation au minimum et dispose d’un bouton encastré confortable
- Les récipients ne suent pas ou ne fuient pas et ne se cassent pas ou ne se déforment pas avec une utilisation normale
- Résistent à des températures comprises entre –196C et +95°C
- Les couvercles se fixent de façon pratique sous le seau, car ils sont conçus pour s’adapter ensemble
- Les poignées moulées garantissent une manipulation et un transport sûrs
- Bec verseur précis pour faciliter la vidange
- Conception conique pour un empilage facile
- Code couleur (vert, bleu, rouge) pour faciliter l’organisation et l’identification
Spécification
14 cm | |
38,1 cm | |
25,4 cm | |
38,1 x 25,4 x 14 cm | |
Azote liquide, glace sèche, eau de glace, boues de sel de glace, etc. | |
Bac à glace | |
4 l | |
Refrigerated |
5.5 in. | |
1.5 in. | |
10 in. | |
1.1 gal. | |
PUR | |
Bleu | |
Not Autoclavable | |
-196°C à +95°C |