Learn More
Acide sulfurique, 95-97 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit. 10506812 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10506812
Marque: JT Baker 6057.2500
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Réactif de laboratoire
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Point de fusion 3°C
Densité 1,84 g/cm³ (20°C)
Métaux lourds (sous forme de Pb) Max. 5 ppm
Conditionnement Flacon en verre
Résidus après l’allumage Max. 5 ppm
Quantité 2,5 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • acide sulfurique
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.