Learn More
GPE Scientific™ Robinets double oblique J Young, à filetage rapide
Les robinets double oblique J Young GPE Scientific™, à filetage rapide, sont fabriqués dans différentes tailles de robinet d’arrêt et avec différents diamètres de bras latéraux.
132.00€
Spécification
Type | Robinets double oblique J Young avec filetages rapides |
---|---|
Contenu | Double robinet |
Code produit | Marque | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15874864
|
GPE Scientific™
PTT/D/6 |
Robinet d’arrêt :6 mm |
132.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15884864
|
GPE Scientific™
PTT/D/8 |
Robinet d’arrêt :8 mm |
132.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15864864
|
GPE Scientific™
PTT/D/10 |
Robinet d’arrêt :10 mm |
132.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- À filetage rapide
- Disponible en plusieurs tailles de robinet d’arrêt
- Disponible avec différents diamètres de bras latéraux
Spécification
Robinets double oblique J Young avec filetages rapides | |
Double robinet |