Learn More
GPE Scientific™ Tube d’échantillonnage de gaz J Young avec robinets à joint torique
Le tube d’échantillonnage de gaz GPE Scientific™ J Young avec robinets à joint torique est un tube de prélèvement de gaz doté de vannes à joint torique à chaque extrémité.
Marque: GPE Scientific™ GST/250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Forme cylindrique, oblongue
- Récipient étanche au gaz
- Volume mesuré
- Tube de prélèvement standard avec extrémités à vannes
Spécification
Tube d’échantillon de gaz | |
250 ml |