Learn More
GPE Scientific™ Tube d’échantillonnage de gaz J Young avec robinets à joint torique
Le tube d’échantillonnage de gaz GPE Scientific™ J Young avec robinets à joint torique est un tube de prélèvement de gaz doté de vannes à joint torique à chaque extrémité.
132.00€ - 171.00€
Code produit | Marque | Plages de mesure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plages de mesure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15834774
|
GPE Scientific™
GST/100 |
100 ml |
132.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15854774
|
GPE Scientific™
GST/125 |
125 ml |
133.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15874774
|
GPE Scientific™
GST/250 |
250 ml |
134.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15884774
|
GPE Scientific™
GST/500 |
500 ml |
143.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15844774
|
GPE Scientific™
GST/1000 |
1000 ml |
169.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15864774
|
GPE Scientific™
GST/2000 |
2000 ml |
171.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Forme cylindrique, oblongue
- Récipient étanche au gaz
- Volume mesuré
- Tube de prélèvement standard avec extrémités à vannes
Spécification
Tube d’échantillon de gaz |