Learn More
GPE Scientific™ Robinets en ligne J Young, à filetage fin
Les robinets en ligne J Young GPE Scientific™, à filetage fin, sont fabriqués dans différentes tailles de robinet d’arrêt et avec différents diamètres de bras latéraux.
Marque:  GPE Scientific™ SPOR/15
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg
Code produit. 15884884
  • 97.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-07-2024
Description
  • Robinet en ligne
  • Disponible en plusieurs tailles de robinet d’arrêt
  • À filetage fin
  • Disponible avec différents diamètres de bras latéraux
Spécification
Spécification
Robinet en ligne J Young, à filetage fin
Robinet d’arrêt :15 mm
Dia. int. :15,4 mm, dia. ext. :19 mm