Learn More
GPE Scientific™ Robinets à angle droit J Young, à filetage rapide
Les robinets à angle droit J Young GPE Scientific™, à filetage rapide, sont disponibles dans différentes tailles de robinet d’arrêt.
Marque: GPE Scientific™ PTT/8/RA
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- À filetage rapide
- Disponible en plusieurs tailles de robinet d’arrêt
- Disponible avec différents diamètres de bras latéraux
Spécification
Robinet à angle droit J Young, à filetage rapide | |
Robinet d’arrêt :8 mm | |
Dia. int. :8 mm, dia. ext. :11 mm |