Learn More
GPE Scientific™ Flacon J Young Schlenk, fond rond avec robinet à filetage fin et prise
Code nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Construction solide pour une utilisation avec des collecteurs à vide
- Conçu pour une utilisation avec les lignes Schlenk
- Comprend un robinet à filetage fin et une prise
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Lignes Schlenk et collecteurs à vide |
| Comprend | Taraud et prise à filetage fin |
| Raccord manchonné | Taille : 25 |
| Forme du fond | Rond |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
GPE Scientific™ Flacon J Young Schlenk, fond rond avec robinet à filetage fin et prise >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu