missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ Robinets à alésage en T J Young, à filetage fin

Les robinets à alésage en T J Young GPE Scientific™, à filetage fin, sont fabriqués dans différentes tailles de robinet d’arrêt et avec différents diamètres de bras latéraux.

Marque:  GPE Scientific™ POR/W/15

Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15854854

  • 207.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • À filetage fin
  • Disponible en plusieurs tailles de robinet d’arrêt
  • Disponible avec différents diamètres de bras latéraux
Spécification

Spécification

Robinets à alésage en T J Young, à filetage fin
Robinet d’arrêt :15 mm
Dia. int. :15,4 mm, dia. ext. :19 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions