Learn More
GPE Scientific™ Flacon à vide J Young / Schlenk avec robinet à joint torique et cuvette à joint torique à rotule
Le flacon à vide J Young / Schlenk avec robinet à joint torique et cuvette à joint torique GPE Scientific™ est conçu pour être utilisé avec les lignes Schlenk et un collecteur à vide, et est disponible en diverses capacités.
161.00€ - 194.00€
Spécification
Comprend | Robinet à joint torique et cuvette à joint torique à rotule |
---|---|
Type de produit | Flacon à vide / Schlenk |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15894734
|
GPE Scientific™
CSR/25 |
25 ml |
161.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15814744
|
GPE Scientific™
CSR/50 |
50 ml |
162.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15874734
|
GPE Scientific™
CSR/100 |
100 ml |
162.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15804744
|
GPE Scientific™
CSR/250 |
250 ml |
167.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15824744
|
GPE Scientific™
CSR/500 |
500 ml |
176.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15884734
|
GPE Scientific™
CSR/1000 |
1000 ml |
194.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conçu avec un bras latéral pour l’évacuation ou le remplissage de gaz
- Pour la connexion aux lignes Schlenk
- Forme à fond rond
- Comprend un robinet à joint torique
- Comprend une cuvette à joint torique à rotule
Spécification
Robinet à joint torique et cuvette à joint torique à rotule | |
Flacon à vide / Schlenk |