Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures en denim Jack S1P
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- Chaussures de sécurité SP1 avec plaque de semelle, adaptées aux travaux en zones sèches
- Sans métal
- Sa conception unique du talon est un excellent support. Elle est idéale pour escalader des palettes, des échelles et entrer et sortir des cabines de camions, même en cas d’humidité.
- La semelle intérieure protège protège contre les objets pointus comme les clous et les éclats de métal.
- Ces chaussures de sports dotées d’un embout en fibre de verre ont une finition en denim robuste. L’histoire des lacets DenimX. Fabriqués à partir de jeans recyclés pour nos chaussures de sécurité rondes.
- Industries :
- Logistique et transport
- Électronique
- Fabrication
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 20345:2011 |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Bleu |
| À utiliser avec (application) | Logistique et transport, électronique, fabrication |
| Matériau de revêtement | Traitement antibactérien Hydro-Tec |
| Matériau | Denim, Nubuck |
| Dimensions | 48 |
| Ajustement | Largeur standard |
| Type de cheville | Faible |
| Type de produit | Chaussure de sécurité |