Learn More
Thermo Scientific™ Filtres de colonnes à connexion directe Javelin™
Protégez les systèmes HPLC grâce aux filtres de colonne à connexion directe Thermo Scientific™ Javelin monobloc.
Marque: Thermo Scientific™ 88700
74.76 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Protégez les systèmes HPLC grâce aux filtres de colonne à connexion directe Thermo Scientific™ Javelin monobloc.
- Conception à connexion directe pour une efficacité maximale
- Remplacez l'ensemble de l'unité de filtration jetable pour faciliter les modifications
- Recommandé pour une utilisation en tant que filtres dédiés pour une colonne plutôt que pour le système HPLC
- 0,0625in La pointe CPI se fixe directement à l'entrée de colonne HPLC sans tubulure ni clés
- Porosité de 0,5 μm.
Spécification
3 mm | |
Systèmes HPLC | |
3 mm | |
Filtre de colonne Javelin |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.