Learn More
Cole-Parmer™ Filtre
289.02€ - 904.00€
Spécification
Type | Filtre |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Pour fluorimètre |
Code produit | Marque | Longueur d’ondes | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur d’ondes | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11434849
|
Cole-Parmer™
10089-58 |
320 à 380 nm |
289.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11444849
|
Cole-Parmer™
99968-74 |
380 à 500 nm |
289.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11434879
|
Cole-Parmer™
15986-40 |
380 nm |
661.29€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11454849
|
Cole-Parmer™
10089-57 |
480 à 580 nm |
289.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11424859
|
Cole-Parmer™
10089-64 |
245 nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11484869
|
Cole-Parmer™
10089-65 |
340 nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11414879
|
Cole-Parmer™
10089-70 |
365 nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11404899
|
Cole-Parmer™
10089-69 |
514 nm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Filtre | |
Pour fluorimètre |