Learn More
Étalon de photométrie de flamme Jenway™ 100 mmol/l de sodium, 100 mmol/l de potassium
Code produit. 11405079
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11405079 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 11405079 Fournisseur Jenway Code fournisseur 1615603
Spécification
Forme physique Liquide
Concentration 100m mol/L Sodium, 100m mol/L Potassium
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Solubilité Entièrement miscible dans l’eau
Quantité 500 mL