Learn More
Étalon de photométrie de flamme Jenway™ 120 mmol/l de sodium, 2 mmol/l de potassium
Code produit. 11425079
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Code produit. 11425079
Marque: Jenway 1615606
Spécification
Forme physique Liquide
Concentration 120m mol/L Sodium, 2m mol/L Potassium
Couleur Incolore
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Solubilité Entièrement miscible dans l’eau
Quantité 500 mL