Learn More
Étalon de photométrie de flamme Jenway™ 160 mmol/l de sodium, 8 mmol/l de potassium
Spécification
Spécification
| Tension de vapeur | 23hPa |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 160m mol/L Sodium, 8m mol/L Potassium |
| Point de fusion | 0°C |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Solubilité | Entièrement miscible dans l’eau |
| Quantité | 500 mL |