Learn More
Invitrogen™ JetQuick™ Blood and Cell Culture DNA Maxiprep Kit
Le kit d’ADN de sang et de culture cellulaire Maxiprep de JetQuick™ est conçu pour la purification rapide et efficace de l’ADN génomique (ADNg) à partir de gros volumes de sang, de liquides organiques (liquide amniotique, salive, sperme, lymphe) et de cellules de mammifères.
518.00€ - 714.00€
Spécification
Format | Kit |
---|---|
Isolation Technology | Colonne de centrifugation |
Type d’échantillon | Sang, Cellules |
Balance | Maxi |
À utiliser avec (application) | PCR en temps réel, PCR |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15687878
|
Invitrogen™
A30706 |
50 préparations |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15677878
|
Invitrogen™
A30705 |
20 préparations |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Il utilise une technologie basée sur la membrane de silice qui permet d’isoler 20-50 kb d’ADN qui convient à une large gamme d’applications en aval, y compris la PCR, la digestion par enzymes de restriction et le transfert Southern.
Les principaux avantages sont les suivants :
• Traitement de gros volumes, jusqu’à 10 ml de sang ou de salive
• Récupération d’ADN à double brin long (20 à 50 kb)
• Compatible avec la centrifugation ou un collecteur à vide
Le format maxiprep permet le traitement de 10 ml maximum de sang total ou d’autres fluides corporels. L’ADN peut être isolé jusqu’à 5 x 108de cellules de mammifères. L’ADN purifié est prêt pour l’analyse en aval.
Spécification
Kit | |
Sang, Cellules | |
PCR en temps réel, PCR | |
JetQuick™ | |
Température ambiante |
Colonne de centrifugation | |
Maxi | |
Non compatible avec le haut débit | |
Kit d’ADN pour sang et culture cellulaire | |
ADN génomique |