Learn More
Emma Safety Footwear Jordan S1P Denim Shoe
The Jordan is a street inspired safety boot. Its unique heel design is highly supportive and ideal for climbing pallets, ladders and in and out of truck cabs - even when wet.
111.30€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 20345:2011 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Bleu |
À utiliser avec (application) | Logistique et transport, électronique, fabrication |
Matériau des lacets | Denim |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17582596
|
Emma Safety Footwear
MM95054939 |
39 |
111.30€
1 paire |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17592596
|
Emma Safety Footwear
MM95054940 |
40 |
111.30€
1 paire |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17502606
|
Emma Safety Footwear
MM95054941 |
41 |
111.30€
1 paire |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17512606
|
Emma Safety Footwear
MM95054942 |
42 |
111.30€
1 paire |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17522606
|
Emma Safety Footwear
MM95054943 |
43 |
111.30€
1 paire |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17532606
|
Emma Safety Footwear
MM95054944 |
44 |
111.30€
1 paire |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17542606
|
Emma Safety Footwear
MM95054945 |
45 |
111.30€
1 paire |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17552606
|
Emma Safety Footwear
MM95054946 |
46 |
111.30€
1 paire |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17562606
|
Emma Safety Footwear
MM95054947 |
47 |
111.30€
1 paire |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17572606
|
Emma Safety Footwear
MM95054948 |
48 |
111.30€
1 paire |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- S1P-Safety shoe with sole plate for dry work
- Metal Free
- The Jordan is a street inspired safety boot. Its unique heel design is highly supportive and ideal for climbing pallets, ladders and in and out of truck cabs - even when wet.
- The protective insole protects from sharp objects like nails and shards of metal.
- This sneaker with fiberglass toe cap, is finished with robust denim. DenimX laces with a story. Made from recycled jeans for our circular safety shoes.
- Industries:
- Logistics & transport
- Electronics
- Manufacturing
Spécification
ISO 20345:2011 | |
Bleu | |
Denim | |
Denim, Nubuck | |
Élevé |
Lacets | |
Logistique et transport, électronique, fabrication | |
Traitement antibactérien Hydro-Tec | |
Largeur standard | |
Chaussure de sécurité |