Learn More
3M™ Pochettes de sécurité intrinsèque Jupiter™
Code produit 10349894
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Sachet IS
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
10349894 Sachet IS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10349894 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000000138
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Enveloppe de protection IS de rechange pour l'unité filtrante Jupiter™
  • Enveloppe de protection IS de rechange pour l'unité filtrante Jupiter™
  • Convient aux atmosphères potentiellement explosives
  • Pour une utilisation avec l'unité filtrante Jupiter™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Suitable for use in potentially flammable or explosive atmospheres
Type de produit Sachet IS
À utiliser avec (application) Protection respiratoire
À utiliser avec (équipement) Unité turbo à ventilation assistée 3M Jupiter
Matériau (revêtement) Revêtement de protection Ex
Quantité 1 de chaque