Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité encastrable Chemcor™ pour produits corrosifs / acides
L’armoire de sécurité encastrable Justrite Chemcor™ pour produits corrosifs / acides offre une protection contre la corrosion et les incendies.
Marque: Justrite™ 89230221
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 87.08972kg
Description
- Revêtement en thermoplastique ignifugé
- Revêtement 100 % sans couture sur toutes les parois intérieures, le plafond, le bac, les portes intérieures et les étagères
- Surface sans couture
- La surface non poreuse résiste aux taches et se nettoie facilement
- Double avantage / multi-usage – protection complète contre les acides agressifs et les produits chimiques corrosifs
- Couleur bleue
- Encastrable
- Comprend une double paroi en acier soudé de calibre 18 (1 mm), un bac de retenue étanche de 2 po (51 mm), des doubles évents
- Étagères réglables, portes à fermeture automatique à trois points en acier inox avec poignée cadenassable ULoc™ et étiquettes d’avertissement réfléchissantes Haz-Alert™
- Poignées Sure-grip™
Certifications
- FM Global tested and approved
- Designed in accordance with National Fire Protection Association (NFPA) code 30 regulation
Compliance
Retains FM Approval and Complies with OSHA regulations and the International Fire Code of NFPA 1 Uniform Fire Code
Spécification
80.6 cm | |
35 in. | |
Steel (CR) | |
87 kg | |
18.75 in. | |
55.8 cm | |
22 gal. (83 L) | |
31.75 in. | |
69.5 cm | |
Flammables | |
88.9 cm | |
88.9 cm | |
2 |
47.6 cm | |
Epoxy, Thermoplastic | |
ChemCor™ liner, welded Steel double wall construction, 2 in. liquid tight containment sump, dual vents, adjustable shelves, three-point Stainless Steel bullet self latching doors with U-Loc™ padlockable handle, kickplat | |
22 in. | |
18.75 x 31.75 x 27.37 in. (47.6 x 80.6 x 69.5 cm) | |
192 lb. | |
1 | |
27.37 in. | |
Undercounter storage cabinet | |
35 in. | |
Blue | |
Manual-close | |
FM, NFPA, OSHA |