Learn More
BUCHI Épurateur DuoScrub modèle K-415
Protège l’utilisateur et l’environnement non seulement en neutralisant les vapeurs toxiques et les gaz de réaction, mais aussi en minimisant l’utilisation de l’eau de refroidissement.
Marque: BUCHI 114152320
Description
- Aucune exposition de l’opérateur aux vapeurs d’acide nocives
- Sécurité maximale sur le lieu de travail à partir d’une conception autonome
- Puissance d’aspiration réglable pour contrôler la sécheresse des échantillons
- Neutralisation la plus efficace en raison de la grande zone de contact gaz / liquide
- Contrôle automatique de l’eau de refroidissement pour tous les modèles d’épurateur
- Contrôle total de l’épurateur via le digesteur
- Absence de corrosion sur la hotte filtrante
- Efficacité maximale de neutralisation par les disques de turbulence
- Évaporation facile des échantillons d’eau (TKN)
- Large gamme d’applications grâce aux quatre étapes de nettoyage : précondensation des vapeurs, neutralisation des vapeurs acides ou alcalines, adsorption de substances organiques ou inorganiques et réactions redox de vapeurs spécifiques
Spécification
Épurateur DuoScrub | |
230 V | |
526 x 248 x 412 mm | |
412 mm | |
248 mm |
50/60 Hz | |
526 mm | |
230V, 50/60 Hz | |
1 de chaque |