Learn More
uvex Gants de protection contre la chaleur/coupures en fibre aramide K-Basic Extra
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
3
8
10
12
Conditionnement:
2 pièces
5 paires
Description
- Gants en fibres d’aramide à maille grossière (calibre 7) pour les activités mécaniques et thermiques
- Sans revêtement
- Conviennent à la chaleur de contact jusqu’à +250°C
- Bonne protection contre les coupures
- Très bonne isolation thermique en contact direct avec des objets chauds
- Bon confort d’utilisation grâce à la doublure en coton à l’intérieur
- Produit respirant
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 388:2016 (2 4 4 2 D) et EN 407:2004 (X 2 X X X X) |
| Coating Material | Uncoated |
| Couleur | Jaune |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Fibre d’aramide |
| Type de produit | Heat-resistant Gloves |
| Dimensions | 3 |
| Modèle | Full-hand Mitt |
| Temperature (Metric) Max | 250°C |
| Matériau de revêtement | Coton |
| Afficher plus |