Learn More
Kartell™ Tuyaux en caoutchouc K32
Les tuyaux en caoutchouc K32 Kartell™ sont utiles pour les acides de concentration moyenne et constituent un raccord flexible pour divers composants et accessoires.
Marque:  Kartell™ 0386300
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10717862
  • 45.20€ / 10m
Expédition estimée: 21-02-2023
Description
Les tuyaux en caoutchouc K32 Kartell™ sont utiles pour les acides de concentration moyenne et constituent un raccord flexible pour divers composants et accessoires.
  • Conviennent aux gaz
  • Conviennent aux liquides non corrosifs
  • Peuvent être utilisés avec des acides de concentration moyenne
  • Capable de résister à des températures allant de -35°C à 70°C
Spécification
Spécification
6 mm
9 mm
Pour les gaz, les liquides non corrosifs et les acides de concentration moyenne
10 m
70°C
Caoutchouc
10 m
-35°C
Orange