Learn More
Kaoline, Pure, Léger, lavé avec de l’acide, Fisher Chemical
Code produit. 10010220 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
3kg
Code produit. 10010220
Marque: Fisher Chemical K/0050/60
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1332-58-7
Formule moléculaire Al2H4O9Si2
Poids moléculaire (g/mol) 258.16
Clé InChI NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
CID PubChem 56841936
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Spécification
Point de fusion 1750°C
Couleur Beige
Forme physique Solide en poudre
Quantité 1 kg
Numéro MDL MFCD00062311
Nom IUPAC oxo-oxoalumanylloxy-[oxo(oxoalumanylloxy)silyl]oxysilane ; dihydrate
Poids de la formule 258.2g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique