Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Complete 5, pour la titration par volumétrie Karl Fischer, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
2,5 l
Conditionnement:
1L
2.50L
Description
Réactif à un seul composant ; sans pyridine
- Réactif volumétrique monocomposant pour une analyse à haute teneur en eau
- Équivalent eau : 5,0 mg H2O/ml
- Capacité d’eau illimitée
- Effectuez une détermination du titrage avant utilisation
- Sans pyridine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aqualine™ Complete 5 |
| Note relative au nom | Karl Fischer Reagent |
| Couleur | Marron |
| CAS | 7446-09-5, 288-32-4, 111-90-0, 7553-09-5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 2,5 l |
| Numéro MDL | 81734 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |