missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KChIP1 Mouse anti-Human, Clone: 3D6C1, Proteintech

Code produit 16878315 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16878315 20 μL 20µL
16868315 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16878315 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 664391IG20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

This gene encodes a member of the family of voltage-gated potassium (Kv) channel-interacting proteins (KCNIPs), which belong to the recoverin branch of the EF-hand superfamily. Members of the KCNIP family are small calcium binding proteins. They all have EF-hand-like domains, and differ from each other in the N-terminus. They are integral subunit components of native Kv4 channel complexes. They may regulate A-type currents, and hence neuronal excitability, in response to changes in intracellular calcium. Alternative splicing results in multiple transcript variant encoding different isoforms.

Tekniske data

Antigène KChIP1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 3D6C1
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression KCNIP1
Numéro d’ordre du gène Q9NZI2
Alias de gène KCHIP1, KCNIP1, VABP, Vesicle APC binding protein
Symboles de gène(s) KCNIP1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène KChIP1 Fusion Protein Ag5494
Méthode de purification Protein G
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 30820
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.