Learn More
Mettler Toledo™ Solution de remplissage d’électrodes KCl 3M
Code produit. p-8015763 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
6 x 250 mL
Conditionnement:
1500mL
250mL
25mL
Code produit. 11907781
Marque: Mettler Toledo™ 51343180
Edge
Équipé d’un bouchon spécial pour faciliter le remplissage des électrodes. La solution de remplissage d’électrodes KCl 3M Mettler Toledo™ est une solution électrolytique qui permet d’optimiser les performances des électrodes sélectives de pH et d’ions. Ce pont électrolytique ne contient pas d’ions argent pouvant contaminer les échantillons.
Une électrode est l’acteur principal de la mesure du pH et des ions. Elle nécessite une manipulation et des soins particuliers. L’électrode doit être remplie d’une solution électrolytique propre et fraîche. Il est nécessaire de remplir ou de remplacer régulièrement la solution d’électrolyte pour maintenir une bonne performance des électrodes.
L’électrode de référence d’une électrode de pH ou d’une électrode sélective d’ions (ISE) doit être remplie uniquement avec la solution électrolytique recommandée. Le bon électrolyte minimise les potentiels de jonction et assure une réponse optimale en température et en temps.
Une solution de chlorure de potassium de 3 mol/l convient pour la plupart des applications.
  • Utilisé par la plupart des capteurs de pH Mettler Toledo, grâce au système de référence ARGENTHAL™
  • Les demi-cellules d’ISE de la série DX peuvent également utiliser une solution de pont électrolytique 3M KCl
  • Aucun risque de contamination des échantillons par des ions argent
  • Équipée d’un bouchon spécial pour faciliter le remplissage des électrodes
  • Disponible en flacons de 25 ml et 250 ml, et conditionné en vrac 6 ×250 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore
Concentration 3 mol/l de KCl
À utiliser avec (équipement) Électrodes de pH du système de référence ARGENTHAL™, demi-cellules ISE série DX
Type de solution de remplissage Électrolyte au chlorure de potassium
Traçabilité NIST Oui
Conditionnement Flacon avec bouchon de remplissage spécial
Plage de pH Neutre
Quantité 25 mL