missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KCNF1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit p-7205474 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16861284 20 μL 20µL
16851284 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16861284 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 131911AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Voltage-gated potassium (Kv) channels represent the most complex class of voltage-gated ion channels from both functional and structural standpoints. Their diverse functions include regulating neurotransmitter release, heart rate, insulin secretion, neuronal excitability, epithelial electrolyte transport, smooth muscle contraction, and cell volume. This gene encodes a member of the potassium channel, voltage-gated, subfamily F. This gene is intronless and expressed in all tissues tested, including the heart, skeletal muscle, brain, kidney, and pancreas.

Spécification

Antigène KCNF1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.19 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression KCNF1
Numéro d’ordre du gène Q7TSH7, Q9H3M0
Alias de gène IK8, KCNF, KCNF1, kH1, KV5.1
Symboles de gène(s) Kcnf1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène KCNF1 Fusion Protein Ag3868
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 298908, 3754, 382571
Espèces cibles Rat, Human, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.