missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KCNK2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Code produit 17109733
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 μL
Conditionnement:
50µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17109733 50 μL 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17109733 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur PA5111815

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Guinea Pig Polyclonal Antibody

Reconstitute antibody with 50 μL of double distilled water (DDW). The reconstituted solution can be stored at 4 degrees C for up to 1 week. For longer periods, small aliquots should be stored at -20 degrees C. Avoid multiple freezing and thawing. Centrifuge all antibody preparations before use (10000 x g 5 min). Peptide sequence is: DPKSAAQNSK PRLSFSTK(C ) Homology: Rat amino acid residues identical; mouse - 17/18 amino acidresidues identical.

TREK-1 is a two-pore-domain background potassium channel expressed throughout the central nervous system. It is opened by polyunsaturated fatty acids and lysophospholipids. As well, it is regulated by various neurotransmitters. It has been shown that alterations in the functioning, regulation, or both of the TREK-1 channel may alter mood. TREK-1 is also activated by volatile anesthetics and has been suggested to be an important target in the action of these drugs. Therefore, this particular K+ channel emerges as a potential innovative target for developing new therapeutic agents for anesthesiology and neurology, such as antidepressants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène KCNK2
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.8 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Expression KCNK2
Numéro d’ordre du gène O95069, P97438, Q920B6
Alias de gène A430027H14Rik; AI848635; BOS_16115; hTREK-1c; hTREK-1e; K2p2.1; KCNK2; Outward rectifying potassium channel protein TREK-1; Potassium channel subfamily K member 2; rTREK1d; Stretch-activated potassium channel TREK-1; TPKC1; Trek; TREK1; Trek-1; TREK-1 K(+) channel subunit; Two pore domain potassium channel TREK-1; Two pore potassium channel TPKC1
Symboles de gène(s) KCNK2
Espèces hôtes Guinea Pig
Immunogène Peptide corresponding to residues 8-25 of human KCNK2 (Intracellular, N-terminus)
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 50 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 16526, 170899, 3776
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Lyophilized
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.