Learn More
KD Scientific Systèmes d’émulsion Legato 380
Basé sur la série Legato™ de pompes à seringue. Utilise des pompes à seringue Legato™ 210P et Legato™ 270P modifiées.
Marque:  KD Scientific 788380
Code nomenclature Nacres: NB.75
Informations supplémentaires : Poids : 9.80000kg
Code produit. 13496028
  • 13390.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-08-2024
Description
  • Toutes les caractéristiques standard des produits Legato™ toujours disponibles
  • Ajout d’un programme d’émulsification personnalisé au logiciel, disponible uniquement avec le système Legato™ 380
  • Volumes & taux d’émulsification sélectionnables
  • Durée réglable
Spécification
Spécification
Système d’émulsifiant Legato 380